missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophen-2-carboxylat-Hydrochlorid (Ethylarticainhydrochlorid), Mikromol™

Artikelnummer. 17951566
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17951566 25 mg 25 Milligramm
17922046 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17951566 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0369.040025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Methyl-3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophen-2-carboxylat-Hydrochlorid (Ethylarticainhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylarticaine Hydrochloride
CAS 2602451-79-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethylarticaine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H18 N2 O3 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Articaine Hydrochloride Imp. D (EP), Articaine Imp. D (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethylarticaine Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Articaine Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-3-[2-(ethylamino)propanoylamino]-4-methylthiophen-2-carboxylat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 306.81
Menge 25 mg
Formelmasse 306.0805 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.