Learn More
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045136
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2150-43-8
C8H8O4
168.15
MFCD00016437
CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbz
287064
methyl 3,4-dihydroxybenzoate
COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2150-43-8
C8H8O4
168.15
MFCD00016437
CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbz
287064
methyl 3,4-dihydroxybenzoate
COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Geruch Odorless
Menge 2 g
Beilstein 1637939
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%