missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 3,4-Dimethoxybenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027090
33.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2150-38-1
C10H12O4
196.20
MFCD00008430
BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
16522
CHEBI:86906
methyl 3,4-dimethoxybenzoate
COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2150-38-1
C10H12O4
196.20
MFCD00008430
BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
16522
CHEBI:86906
methyl 3,4-dimethoxybenzoate
COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Siedepunkt 283°C
Menge 50 g
Beilstein 2215244
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'