Learn More
Methyl-3,4-O-Isopropyliden-bL-erythro-pentopyranosid-2-ulose, TRC
Artikelnummer. 30469827
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469827 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469827 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM314650100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-O-Isopropylidene-beta-L-erythro-pentopyranosid-2-ulose
CAS 4096-62-2
Summenformel C9H14O5
Menge 100 mg
Synonym 3,4-O-(1-Methylethylidene)-beta-L-erythro-pentopyranosid-2-ulose, methyl 3,4-O-Isopropylidene-L-erythro-pentopyranosidulose
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O5/c1-9(2)13-5-4-12-8(11-3)6(10)7(5)14-9/h5,7-8H,4H2,1-3H3/t5-,7-,8-/m0/s1
SMILES CO[C@H]1OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2C1=O
IUPAC-Name (3aS,6S,7aS)-6-methoxy-2,2-dimethyl-4,7a-dihydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 202.2
Formelmasse 202.0841