Learn More
Methyl3,5-Diaminobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383026
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383026 10 g 10 Gramm
11393026 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10848.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1949-55-9 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Methyl 3,5-diaminobenzoate is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 3,5-Diaminobenzoat wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Basen, starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1949-55-9
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00041433
InChI-Schlüssel IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-diaminobenzenecarboxylate, 3,5-diaminobenzoic acid methyl ester, methyldiaminobenzenecarboxylate, 3,5-diamino-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3,5-diamino-, methyl ester
PubChem CID 7010431
IUPAC-Name Methyl-3,5-diaminobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-diaminobenzoate
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 2363309
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%