Learn More
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate is used to produce 4-hydroxy-3,5-di-pyridin-2-yl-benzoic acid methyl ester at temperature of 90-100°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoesäure wird zur Herstellung von 4-Hydroxy-3,5-dipyridin-2-yl-benzoesäurehaltigem Methylester bei einer Temperatur von 90 bis 100 °C verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoesäure wird zur Herstellung von 4-Hydroxy-3,5-dipyridin-2-yl-benzoesäurehaltigem Methylester bei einer Temperatur von 90 bis 100 °C verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 123°C to 125°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2373854 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 309.94 |
Reinheit (%) | 98% |