Learn More
Methyl-3'-Amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3'-Amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylate |
| CAS | 168619-25-8 |
| Summenformel | C14 H13 N O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 3'-Amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylate, Methyl 3'-Aminobiphenyl-3-carboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-14(16)12-6-2-4-10(8-12)11-5-3-7-13(15)9-11/h2-9H,15H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1)c2cccc(N)c2 |
| IUPAC-Name | Methyl-3-(3-aminophenyl)benzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.258 |
| Formelmasse | 227.095 |