Learn More
Methyl-3-amino-4-methyl-2-thiophencarboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813549
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
85006-31-1
C7H9NO2S
171.21
MFCD00051822
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
123584
Methyl 3-Amino-4-Methylthiophen-2-Carboxylat
COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
85006-31-1
C7H9NO2S
171.21
MFCD00051822
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
123584
Methyl 3-Amino-4-Methylthiophen-2-Carboxylat
COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Flammpunkt >100°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.