Learn More
Methyl-3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15468476
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
76575-71-8
C7H9NO2S
171.21
MFCD00130095
FVKMOPIFLCMZMI-UHFFFAOYSA-N
3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-methyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, methyl ester, methyl3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, methyl 3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-2-thiophene-carboxylic acid, methyl ester
818952
Methyl 3-Amino-5-Methylthiophen-2-Carboxylat
COC(=O)C1=C(N)C=C(C)S1
76575-71-8
C7H9NO2S
171.21
MFCD00130095
FVKMOPIFLCMZMI-UHFFFAOYSA-N
3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-methyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, methyl ester, methyl3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, methyl 3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-2-thiophene-carboxylic acid, methyl ester
818952
Methyl 3-Amino-5-Methylthiophen-2-Carboxylat
COC(=O)C1=C(N)C=C(C)S1
Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl3-amin-5-methylthiophen-2-carboxylat wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest