Learn More
Alfa Aesar™ Methyl-3-amino-6-iodpyrazin-2-carboxylat, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63026.MD
Weitere Details : CAS : 1458-16-8 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408106
  • 54.60 € / 250 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1458-16-8
279.037
FDLARAKNPMCCKJ-UHFFFAOYSA-N
11087124
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)I
C6H6IN3O2
MFCD09909640
3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-iodo-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-azanyl-6-iodanyl-pyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyrazinecarboxylic acid,3-amino-6-iodo-,methyl ester, 2-pyrazinecarboxylicacid, 3-amino-6-iodo-, methyl ester
Methyl 3-Amino-6-Iodpyrazin-2-Carboxylat
Spezifikation
Methyl 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylate
250mg
C6H6IN3O2
3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-iodo-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-azanyl-6-iodanyl-pyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyrazinecarboxylic acid,3-amino-6-iodo-,methyl ester, 2-pyrazinecarboxylicacid, 3-amino-6-iodo-, methyl ester
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)I
279.037
279.04
96%
Light sensitive
1458-16-8
MFCD09909640
FDLARAKNPMCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Methyl 3-Amino-6-Iodpyrazin-2-Carboxylat
11087124
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation