Learn More
Methyl3-aminocrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027895
19.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14205-39-1
C5H9NO2
115.13
MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
643918
methyl (2E)-3-aminobut-2-enoate
COC(=O)\C=C(/C)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14205-39-1
C5H9NO2
115.13
MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
643918
methyl (2E)-3-aminobut-2-enoate
COC(=O)\C=C(/C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminocrotonate
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Siedepunkt 122°C (42 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Menge 100 g
Beilstein 956592
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 97%