Learn More
Methyl 3-Brom-4-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030545
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
29415-97-2
C8H7BrO3
231.05
MFCD06203850
RKUNSPWAQIUGEZ-UHFFFAOYSA-N
methyl3-bromo-4-hydroxybenzoate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy-, methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl phenol, methyl 4-hydroxy-3-bromobenzoate, methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester
4778958
methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
COC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
29415-97-2
C8H7BrO3
231.05
MFCD06203850
RKUNSPWAQIUGEZ-UHFFFAOYSA-N
methyl3-bromo-4-hydroxybenzoate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy-, methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl phenol, methyl 4-hydroxy-3-bromobenzoate, methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester
4778958
methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
COC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1
A reactant used in the preparation of selective inhibitors. In unsymmetrical Ullman reaction between methyl 5bromovanillate (II) and methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate (III) yielded all the three possible dicarbomethoxy-dibenzo-pdioxms which were separated by repeated chromatography over silica gel. A phosphorus- and bromine-containing bifunctional monomer has been prepared from bis(chloromethyl)methylphosphine oxide and the sodium salt of methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Reagenz, das zur Herstellung selektiver Inhibitoren verwendet wird. In unsymmetrischer Ullman-Reaktion zwischen Methyl 5-Bromvanillat (II) und Methyl3-Brom-4-Hydroxybenzoat (III) ergaben sich alle drei möglichen Dicarbomethoxy-Dibenzo-Pdioxide, die durch wiederholte Chromatographie über Silikagel getrennt wurden. Aus bis(Chlormethyl)Methylphosphinoxid und dem Natriumsalz von Methyl 3-Brom-4 -Hydroxybenzoat wurde ein phosphor- und brominhaltiges bifunktionales Monomer hergestellt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 10 g
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 98%