Learn More
Methyl3-brom-4-methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 229.07 |
Reinheit (%) | 99% |