missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-Brompropionat3, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-161009
Click to view available options
Menge:
25 mL
50 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3395-91-3
C4H7BrO2
167.00
MFCD00000250
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, methyl ester, methyl beta-bromopropionate, 3-bromopropionic acid methyl ester, propionic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromopropanoic acid methyl ester, unii-y803ch1p4w, beta-bromopropionic acid, methyl ester, methyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid methyl ester
76934
methyl 3-bromopropanoate
COC(=O)CCBr
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3395-91-3
C4H7BrO2
167.00
MFCD00000250
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, methyl ester, methyl beta-bromopropionate, 3-bromopropionic acid methyl ester, propionic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromopropanoic acid methyl ester, unii-y803ch1p4w, beta-bromopropionic acid, methyl ester, methyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid methyl ester
76934
methyl 3-bromopropanoate
COC(=O)CCBr

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromopropionate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5300g/mL
Siedepunkt 64°C to 66°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4565 to 1.4595
Menge 25 mL
Beilstein 02, II, 231
Merck Index 15, 1444
Relative Dichte 1.53
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 167
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-bromopropionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'