Learn More
Methyl-3-Chlorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025726
51.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2905-65-9
C8H7ClO2
170.59
MFCD00000592
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
17946
Methyl3-Chlorbenzoat
COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2905-65-9
C8H7ClO2
170.59
MFCD00000592
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
17946
Methyl3-Chlorbenzoat
COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3-chlorobenzoate
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Dichte 1.227
Siedepunkt 99°C to 101°C (12 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 25 g
Beilstein 2045126
Merck Index 14,2123
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%