Learn More
Methyl 3-(chlorsulfonyl)-4-methoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H3(C(O)OCH3)S(Cl)O2 |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate |
Formelmasse | 264.68 |
Reinheit (%) | 97% |