Learn More
Methyl 3-Cyclohexenecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-7077397
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
6493-77-2
C8H12O2
140.18
MFCD00053266
IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
96926
methyl cyclohex-3-ene-1-carboxylate
COC(=O)C1CCC=CC1
6493-77-2
C8H12O2
140.18
MFCD00053266
IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
96926
methyl cyclohex-3-ene-1-carboxylate
COC(=O)C1CCC=CC1
Chemischer Name oder Material Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 185.0°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.