Learn More
Methyl 3-Cyclohexenecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15249786 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15249786 25 mL 25 Milliliter
15259786 100 mL 100 Milliliter
15269786 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15249786 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 6493-77-2
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00053266
InChI-Schlüssel IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
PubChem CID 96926
IUPAC-Name Methyl-cyclohex-3-en-1-carboxylat
SMILES COC(=O)C1CCC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 185.0°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO– Nur für Forschungszwecke