Learn More
Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026897
37.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5081-37-8
C9H9NO5
211.173
MFCD00051967
PVVFEPFLFHDHHK-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 5-methoxy-4-nitro-, methyl ester, methyl3-methoxy-4-nitrobenzoate, pubchem4216, acmc-209kq5, ksc275c3p, methylmethoxynitrobenzenecarboxylate, 4-nitro-3-methoxy benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester
287308
Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5081-37-8
C9H9NO5
211.173
MFCD00051967
PVVFEPFLFHDHHK-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 5-methoxy-4-nitro-, methyl ester, methyl3-methoxy-4-nitrobenzoate, pubchem4216, acmc-209kq5, ksc275c3p, methylmethoxynitrobenzenecarboxylate, 4-nitro-3-methoxy benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester
287308
Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Menge 1 g
Beilstein 2856207
Formelmasse 211.18
Reinheit (%) 98%