Learn More
Methyl 3-Oxotetradecanoate, TRC
Artikelnummer. 30467488
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467488 1 g 1 Gramm
30479483 500 mg 500 Milligramm
30481055 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30467488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3258651G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22348-97-6
Summenformel C15 H28 O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.38
IUPAC-Name methyl 3-oxotetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Oxotetradecanoate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h3-13H2,1-2H3
Formelmasse 256.2038