Learn More
Methyl-3-Phenyloxiran-2-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-Phenyloxirane-2-carboxylate |
| CAS | 37161-74-3 |
| Summenformel | C10H10O3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-12-10(11)9-8(13-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1OC1c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Methyl-3-phenyloxiran-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.18 |
| Formelmasse | 178.063 |