Learn More
Methyl-3-[t-Butyloxycarbonyl)amino]-L-alanin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-[(t-Butyloxycarbonyl)amino]-L-alanine |
| CAS | 77087-60-6 |
| Summenformel | C9H18N2O4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 3-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-L-alanine Ethyl Ester, (2S)-2-Amino-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)11-5-6(10)7(12)14-4/h6H,5,10H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](N)CNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | Methyl-(2S)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218.25 |
| Formelmasse | 218.1267 |