Learn More
Methyl4-(1-hydroxyethyl)benzoat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758418
43.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79322-76-2
C10H12O3
180.2
MFCD00216476
KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
586417
Methyl4-(1-Phthalimidopropoxy)benzoat
CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79322-76-2
C10H12O3
180.2
MFCD00216476
KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
586417
Methyl4-(1-Phthalimidopropoxy)benzoat
CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 148°C to 152°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5320 to 1.536
Menge 1 g
Synonym methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate #
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit