Learn More
Methyl4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3527265
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
190660-97-0
C13H19NO3
237.30
MFCD06203847
SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
18508114
Methyl-4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat
COC(=O)C1=CC=C(OCCCN(C)C)C=C1
190660-97-0
C13H19NO3
237.30
MFCD06203847
SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
18508114
Methyl-4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat
COC(=O)C1=CC=C(OCCCN(C)C)C=C1
Chemischer Name oder Material Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 97%