Learn More
Methyl4,5-dibrom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3486229
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
96232-71-2
C6H4Br2O3S
315.96
MFCD00052082
YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
2777613
(2Z)-4,5-dibromo-2-[hydroxy(methoxy)methylidene]-2,3-dihydrothiophen-3-one
CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
96232-71-2
C6H4Br2O3S
315.96
MFCD00052082
YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
2777613
(2Z)-4,5-dibromo-2-[hydroxy(methoxy)methylidene]-2,3-dihydrothiophen-3-one
CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Chemischer Name oder Material Methyl 4, 5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 315.97
Reinheit (%) 97%