Learn More
Methyl 4-Amino-3-Chlorobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-159937
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
84228-44-4
C8H8ClNO2
185.61
MFCD01320686
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
1515284
Methyl4-amino-3-Chlorbenzoat
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
84228-44-4
C8H8ClNO2
185.61
MFCD01320686
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
1515284
Methyl4-amino-3-Chlorbenzoat
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Farbe Beige bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(Cl)COOH
Menge 1 g
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.