Learn More
Methyl 4-amino-3-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Description
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl4-Amino-3-Hydroxybenzoat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und als Farbstoff verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Methyl4-Amino-3-Hydroxybenzoat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und als Farbstoff verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 118°C to 122°C |
Menge | 2 g |
Beilstein | 608716 |
Formelmasse | 167.17 |
Reinheit (%) | 98% |