Learn More
Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate, TRC
Artikelnummer. 30134013
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134013 5 g 5 Gramm
17933135 250 mg 250 Milligramm
17995035 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134013 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2867085G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20896-27-9
Summenformel C9 H10 Cl N O3
Molekulargewicht (g/mol) 215.634
Synonym Methyl 2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzoate, Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate, Methyl 4-Amino-5-chloro-o-anisate;
IUPAC-Name methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-13-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Formelmasse 215.035