Learn More
Methyl 4-(Bromomethyl)-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, TRC
Artikelnummer. 30481076
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481076 50 mg 50 Milligramm
30469265 100 mg 100 Milligramm
30473716 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481076 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29388550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1626407-50-8
Summenformel C15H20BBrO4
Molekulargewicht (g/mol) 355.03
IUPAC-Name methyl 4-(bromomethyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(CBr)c(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(Bromomethyl)-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20BBrO4/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-8-10(13(18)19-5)6-7-11(12)9-17/h6-8H,9H2,1-5H3
Formelmasse 354.0638