Learn More
Methyl-4-cyan-5-(methylthio)-thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028936
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
175202-48-9
C8H7NO2S2
213.27
MFCD00173757
MJOQLNYXSSXZDJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, 4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, acmc-20akgh, methyl 3-cyano-2-methylthio thiophene-5-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl-2-thiophenecarboxylate, 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
18536976
Methyl 4-Cyano-5-Methylsulfanylthiophen-2-Carboxylat
COC(=O)C1=CC(C#N)=C(SC)S1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
175202-48-9
C8H7NO2S2
213.27
MFCD00173757
MJOQLNYXSSXZDJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, 4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, acmc-20akgh, methyl 3-cyano-2-methylthio thiophene-5-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl-2-thiophenecarboxylate, 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
18536976
Methyl 4-Cyano-5-Methylsulfanylthiophen-2-Carboxylat
COC(=O)C1=CC(C#N)=C(SC)S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 213.27
Reinheit (%) 97%