Learn More
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate is used to prepare dimethyl 3-nitro-3',4-oxydibenzoate by reacting with 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl4-fluor-3-nitrobenzoat wird zur Herstellung von Dimethyl3-nitro-3′,4-oxydibenzoat verwendet, indem es mit 3-Hydroxy-benzoesäure-Methylester reagiert.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
Methyl4-fluor-3-nitrobenzoat wird zur Herstellung von Dimethyl3-nitro-3′,4-oxydibenzoat verwendet, indem es mit 3-Hydroxy-benzoesäure-Methylester reagiert.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate |
Schmelzpunkt | 56°C to 59°C |
Siedepunkt | 109°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether and methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 199.14 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |