Learn More
Methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat-1,1-dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17961946
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17961946 25 mg 25 Milligramm
17922386 100 mg 100 Milligramm
30461993 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17961946 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0084.040025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat-1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 35511-14-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H9 N O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. G (EP), Piroxicam Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-10(13)8-9(12)6-4-2-3-5-7(6)17(14,15)11-8/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
IUPAC-Name Methyl-4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 255.25
Menge 25 mg
Formelmasse 255.0201 g/mol