Learn More
Methyl 4-Hydroxy-3-Jodbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate |
CAS | 15126-06-4 |
Schmelzpunkt | 155°C to 159°C |
Farbe | Braun bis gelb |
Summenformel | C8H7IO3 |
MDL-Nummer | MFCD05664378 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Synonym | methyl4-hydroxy-3-iodobenzoate, methyl 3-iodo-4-hydroxybenzoate, methyl 4-hydroxy-3-iodo-benzoate, 4-hydroxy-3-iodobenzoic acid methyl ester, 4-hydroxy-3-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-iodo-, methyl ester, 4-hydroxy-3-iodo-benzoicacidmethylester, acmc-209zk0, ksc495e2f, methyl 4-hydroxy-3-iodbenzoate |
InChI-Schlüssel | PXNOLLHARLSLHY-UHFFFAOYSA-N |