missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7081064
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
99-42-3
C8H7NO5
197.146
MFCD00014695
GNCWCTBHZCBXGL-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-4-hydroxy toluate, aurora 6897, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxymethylbenzoate, acmc-209scn, 3-10-00-00378 beilstein handbook reference
66835
Methyl4-hydroxy-3-nitrobenzoat
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
99-42-3
C8H7NO5
197.146
MFCD00014695
GNCWCTBHZCBXGL-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-4-hydroxy toluate, aurora 6897, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxymethylbenzoate, acmc-209scn, 3-10-00-00378 beilstein handbook reference
66835
Methyl4-hydroxy-3-nitrobenzoat
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]

4-alkoxy-3-nitrobenzoic acids were obtained by the alkylation of methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate with corresponding n-alkylbromides in 3-pentanone.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Alkoxy-3-Nitrobenzoesäuren wurden durch die Alkylierung von Methyl-Hydroxy4-3-Nitrobenzoat mit entsprechenden n-Alkylbromiden in 3-Pentanon gewonnen.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Menge 50 g
Beilstein 2115197
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'