Learn More
Methyl-4-hydroxycinnamat, TRC
Artikelnummer. 30467271
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467271 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3125951G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Hydroxy Cinnamate
CAS 19367-38-5
Summenformel C10 H10 O3
Menge 1 g
Synonym 2-Propenoic acid','3-(4-hydroxyphenyl)-','methyl ester','(2E)-, 2-Propenoic acid','3-(4-hydroxyphenyl)-','methyl ester','(E)-, Cinnamic acid','p-hydroxy-','methyl ester','(E)- (8CI), (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid methyl ester, (E)-4-Hydroxycinnamic acid methyl ester, (E)-Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate, (E)-Methyl p-hydroxycinnamate, Methyl (2E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (2E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoate, Methyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-4-hydroxycinnamate, Methyl (E)-p-coumarate, Methyl (E)-p-hydroxy-cinnamate, Methyl (E)-p-hydroxycinnamate, Methyl p-hydroxy-(E)cinnamate, Methyl p-hydroxy-trans-cinnamate, Methyl trans-4-hydroxycinnamate, Methyl trans-p-coumarate, trans-Methyl p-hydroxycinnamate, trans-p-Coumaric acid methyl ester, trans-p-Hydroxycinnamic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7,11H,1H3/b7-4+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Methyl-(E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Formelmasse 178.063