Learn More
Methyl-4-hydroxycinnamat, TRC
Artikelnummer. 30465988
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465988 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312595500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Hydroxy Cinnamate
CAS 19367-38-5
Summenformel C10 H10 O3
Menge 500 mg
Synonym 2-Propenoic acid','3-(4-hydroxyphenyl)-','methyl ester','(2E)-, 2-Propenoic acid','3-(4-hydroxyphenyl)-','methyl ester','(E)-, Cinnamic acid','p-hydroxy-','methyl ester','(E)- (8CI), (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid methyl ester, (E)-4-Hydroxycinnamic acid methyl ester, (E)-Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate, (E)-Methyl p-hydroxycinnamate, Methyl (2E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (2E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoate, Methyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-4-hydroxycinnamate, Methyl (E)-p-coumarate, Methyl (E)-p-hydroxy-cinnamate, Methyl (E)-p-hydroxycinnamate, Methyl p-hydroxy-(E)cinnamate, Methyl p-hydroxy-trans-cinnamate, Methyl trans-4-hydroxycinnamate, Methyl trans-p-coumarate, trans-Methyl p-hydroxycinnamate, trans-p-Coumaric acid methyl ester, trans-p-Hydroxycinnamic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7,11H,1H3/b7-4+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Methyl-(E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Formelmasse 178.063