Learn More
Methyl-4-imidazolcarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089842
74.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17325-26-7
C5H6N2O2
126.12
MFCD00216584
DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-imidazolecarboxylate, methyl 1h-imidazole-4-carboxylate, methyl imidazole-4-carboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 3h-imidazole-4-carboxylate, imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, zlchem 863
565661
methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
COC(=O)C1=CN=CN1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17325-26-7
C5H6N2O2
126.12
MFCD00216584
DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-imidazolecarboxylate, methyl 1h-imidazole-4-carboxylate, methyl imidazole-4-carboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 3h-imidazole-4-carboxylate, imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, zlchem 863
565661
methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
COC(=O)C1=CN=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-imidazolecarboxylate
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-imidazolecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.