Learn More
Methyl 4-Jodbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-164312
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
619-44-3
C8H7IO2
262.04
MFCD00016353
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
69273
Methyl-4-iodbenzoat
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
619-44-3
C8H7IO2
262.04
MFCD00016353
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
69273
Methyl-4-iodbenzoat
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-iodobenzoate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Farbe Beige bis rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CO2CH3C6H4I
Menge 5 g
Formelmasse 262.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-iodobenzoate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.