Learn More
Methyl 4-Methoxyindol-2-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453767
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453767 250 mg 250 Milligramm
11362889 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27743.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 111258-23-2 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111258-23-2
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD00134300
InChI-Schlüssel GLCZQTLCVLVFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxy-2-indolecarboxylate, 4-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxyindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxyindole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl4-methoxy-2-indolecarboxylate, pubchem7250, acmc-1btz2
PubChem CID 688172
IUPAC-Name Methyl4-methoxy-1H-indol-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(OC)C=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methoxyindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 140°C to 142°C
Menge 250 mg
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) 99%