Learn More
Methyl-4-methyl-3-oxotetrahydrothiophen-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30480157
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480157 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM071735100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
CAS 2689-70-5
Summenformel C7 H10 O3 S
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h4,6H,3H2,1-2H3
SMILES COC(=O)C1SCC(C)C1=O
IUPAC-Name Methyl-4-methyl-3-oxothiolan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 174.218
Formelmasse 174.035