Learn More
Methyl-4-methyl-3-oxotetrahydrothiophen-2-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 2689-70-5 |
| Summenformel | C7 H10 O3 S |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O3S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1SCC(C)C1=O |
| IUPAC-Name | Methyl-4-methyl-3-oxothiolan-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.218 |
| Formelmasse | 174.035 |