Learn More
Methyl-4-(piperidin-1-ylmethyl)benzoat, 97+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10219772
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzoate
CAS 68453-37-2
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H19NO2
Menge 1 g
Synonym methyl 4-piperidin-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1-piperidinylmethyl benzoate, 4-piperidinomethyl benzoic acid methyl ester, methyl 4-piperidylmethyl benzoate, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid methyl ester
InChI-Schlüssel VSUPXUIIYYFQDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2CCCCC2
IUPAC-Name Methyl 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 233.311
PubChem CID 782306
Formelmasse 233.31
Reinheit (%) 97%