Learn More
Methyl-4-pyridilketoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438787
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438787 1 g 1 Gramm
15448787 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52207.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107445-21-6
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.154
MDL-Nummer MFCD00185708
InChI-Schlüssel GROZUESHXQOJFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5356640
IUPAC-Name 4-(1-Nitrosoethyliden)-1H-Pyridin
SMILES CC(=C1C=CNC=C1)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-pyridyl ketoxime
Menge 1 g
Synonym 4-acetylpyridine oxime, 1-4-pyridinyl-1-ethanone oxime, methyl 4-pyridyl ketoxime, 4-1-nitrosoethylidene-1h-pyridine, n-1-pyridin-4-yl ethylidene hydroxylamine, ethanone, 1-4-pyridinyl-, oxime, z-1-pyridin-4-yl ethanone oxime, e-n-1-pyridin-4-yl ethylidene hydroxylamine, ethanone,1-4-pyridinyl-, oxime, 1e-1-4-pyridinyl ethanone oxime
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%