Learn More
Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate, TRC
Artikelnummer. 30466108
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466108 50 mg 50 Milligramm
30471589 100 mg 100 Milligramm
30480700 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30466108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM87063050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870634-36-9
Summenformel C12H15FO3
Molekulargewicht (g/mol) 226.24
Synonym Methyl Ester 4-Fluoro-delta-hydroxybenzenepentanoic Acid,
IUPAC-Name methyl (5S)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoate
SMILES COC(=O)CCC[C@H](O)c1ccc(F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15FO3/c1-16-12(15)4-2-3-11(14)9-5-7-10(13)8-6-9/h5-8,11,14H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Formelmasse 226.1005