Learn More
Alfa Aesar™ Methyl-5-amino-2-methylbenzoat, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61671.22
Weitere Details : CAS : 18595-12-5 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408238
  • 409.00 € / 100 Gramm
EU Lager 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
18595-12-5
165.192
JNPZKGOLYSCSEL-UHFFFAOYSA-N
15049977
CC1=C(C=C(C=C1)N)C(=O)OC
C9H11NO2
MFCD08752568
5-amino-2-methyl-benzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methylbenzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-amino-2-methyl-, methyl ester, benzoic acid, 5-amino-2-methyl-, methyl ester, 2-methyl-5-aminobenzoicacidmethylester, methyl 5-amino-o-toluate, methyl 2-methyl-5-aminobenzoate, methyl 3-amino-6-methylbenzoate, methyl 5-amino-2-methyl-benzoate
Methyl-5-amino-2-methylbenzoat
Spezifikation
Methyl 5-amino-2-methylbenzoate
39°C to 40°C
18595-12-5
MFCD08752568
5-amino-2-methyl-benzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methylbenzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-amino-2-methyl-, methyl ester, benzoic acid, 5-amino-2-methyl-, methyl ester, 2-methyl-5-aminobenzoicacidmethylester, methyl 5-amino-o-toluate, methyl 2-methyl-5-aminobenzoate, methyl 3-amino-6-methylbenzoate, methyl 5-amino-2-methyl-benzoate
CC1=C(C=C(C=C1)N)C(=O)OC
165.192
165.19
98%
Braun bis rot
100g
C9H11NO2
2716876
JNPZKGOLYSCSEL-UHFFFAOYSA-N
Methyl-5-amino-2-methylbenzoat
15049977
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation