Learn More
Methyl-5-Aminopentanoat-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-Aminopentanoate Hydrochloride |
| CAS | 29840-56-0 |
| Summenformel | C6H13NO2 . (HCl) |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Methyl 5-Aminovalerate Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-9-6(8)4-2-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCCCN |
| IUPAC-Name | Methyl-5-aminopentanoat-Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.63 |
| Formelmasse | 167.0713 |