Learn More
Methyl5-Brom-1-Benzothiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3076328
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
7312-11-0
C10H7BrO2S
271.128
MFCD05662034
XDYVZHUZZZKQOS-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic methyl ester, maybridge4_002488, methyl 5-bromobenzo b thiophen-2-carboxylate, methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2carboxylate, methyl 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-bromobenzothiophene-2-carboxylate, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
2824065
Methyl-5-brom-1-benzothiophen-2-carboxylat
COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)Br
7312-11-0
C10H7BrO2S
271.128
MFCD05662034
XDYVZHUZZZKQOS-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic methyl ester, maybridge4_002488, methyl 5-bromobenzo b thiophen-2-carboxylate, methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2carboxylate, methyl 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-bromobenzothiophene-2-carboxylate, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
2824065
Methyl-5-brom-1-benzothiophen-2-carboxylat
COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)Br
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.13
Reinheit (%) 97%