Learn More
Methyl5-brom-2 chlornicotinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15462149
73.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78686-79-0
C7H5BrClNO2
250.476
MFCD03844848
MOMQDEDQGJAKII-UHFFFAOYSA-N
2763343
Methyl 5-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carboxylat
COC(=O)C1=CC(=CN=C1Cl)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78686-79-0
C7H5BrClNO2
250.476
MFCD03844848
MOMQDEDQGJAKII-UHFFFAOYSA-N
2763343
Methyl 5-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carboxylat
COC(=O)C1=CC(=CN=C1Cl)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
Schmelzpunkt 48°C to 53°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 4394169
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Synonym methyl 5-bromo-2-chloronicotinate, methyl5-bromo-2-chloronicotinate, 5-bromo-2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 5-bromo-2-chloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-chloro-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carboxylate, 5-bromo-2-chloro-3-methoxycarbonyl pyridine, pubchem12966, acmc-209pf0
Formelmasse 250.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest