missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-5-brom-2-furoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used in the preparation of hydroquinone bis(2-carbomethoxy-5-furyl ether).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von Hydroquinon-bis(2-carbomethoxy-5-furylether) verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der Herstellung von Hydroquinon-bis(2-carbomethoxy-5-furylether) verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 5-bromo-2-furoate |
Schmelzpunkt | 62°C to 65°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
SMILES | COC(=O)C1=CC=C(O1)Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 205.007 |
Formelmasse | 205.01 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'