Learn More
Methyl5-brom-2-(methylthio)-pyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055758
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
50593-91-4
C7H7BrN2O2S
263.11
MFCD05664428
MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
2794729
COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
50593-91-4
C7H7BrN2O2S
263.11
MFCD05664428
MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
2794729
COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
It can be used as pharmaceutical raw material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann als Rohstoff und Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich (0.42 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Farbe Gelb
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 910703
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (0.42g/L).
IUPAC-Name Methyl-5-brom-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-carboxylat
Formelmasse 263.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest